Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Tragtsamling til brug med MV050 vakuumfiltreringsmanifolder
Artikelnummer. 11335154
:
MV050 Tragtsamling; Kapacitet: 500 ml
Artikelnummer. 11335154
Brand: Cytiva 10440001
Erstatningstragt i rustfrit stål til brug med MV050 vakuumfiltreringsmanifolder
  • Produkttype: Tragtsamling
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Volumen: 500 ml
  • Til brug med (udstyr): MV050 vakuumfiltreringsmanifolder
  • Til brug med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi, restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) MV050 Manifold
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til brug med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi. Restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier)
Model- MV050/0/01
Mængde 1 stk.
Serie MV050
Type Tragtsamling
Volumen (metrisk) 500 mL