Få mere at vide
Honeywell™ Mutex E Light Protective Clothing
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Antistatic
- Silicone and latex free
- Excellent ergonomics and fitting
- 3-piece hood
- Special crotch design
- Outside flap and dual slider sipper
- Breathability
- 3-layer polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Chemical-resistant Coveralls |
| Størrelse | Small |
| Køn | Unisex |
| Materiale | 3-layer Polypropylene |
| Farve | White |
| Beskyttelsesklasse | Protection type: 5, 6 |
| Tykkelse | 56 gsm |