Få mere at vide
Honeywell™ Mutex E Light Protective Clothing
Artikelnummer. 15693346
Skift visning
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15693346 X-Large Hver
15683346 Small Hver
15673346 Medium Hver
15663346 Large Hver
15603356 2X-Large Hver
15613356 3X-Large Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15693346 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 4500101XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00 DKK
    49.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.35 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 29-04-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Breathable, single-use protective clothing designed to protect against particle contamination and chemical splashes.
  • Antistatic
  • Silicone and latex free
  • Excellent ergonomics and fitting
    • 3-piece hood
    • Special crotch design
    • Outside flap and dual slider sipper
    • Breathability
    • 3-layer polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Chemical-resistant Coveralls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale 3-layer Polypropylene
Farve White
Beskyttelsesklasse Protection type: 5, 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) Ec Category PPE: 3, EC Certificate: 78815277, EC Attestation: 78815277
Tykkelse 56 gsm