Få mere at vide
Elma™ Mutebox
Artikelnummer. 17841727
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Med, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET, Elmasonic ekstra TT
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17841727 Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Med, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET, Elmasonic ekstra TT
1 options
Artikelnummer. 17841727 Leverandør Elma™ Leverandørnr. 1111901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7540.00 DKK
    5621.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 1918.09 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Reducer støjniveauet med op til 85 % med Mutebox.
  • Garanterer støjsvag rengøring
  • Støjsvag blæser og optimal isolering gør arbejdet med ultralydsudstyr til en behagelig, sundhedsvenlig og stille oplevelse, uanset om det er til rengøring eller prøveforberedelse
  • Ventilator suger kondensvand og dampe ud bagud
  • Indvendig belysning og glasdør giver dig mulighed for hele tiden at holde øje med rengøringsprocessen
  • To uafhængige adgangspunkter sikrer, at de genstande, der rengøres, og ultralydsenheden altid er let tilgængelige
  • Fremstillet af højkvalitetsstål og er nem at rengøre, hvilket sikrer hygiejnisk drift
Tekniske data
Produkttype Mutebox
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Med, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET, Elmasonic ekstra TT
Materiale Rustfrit stål