Få mere at vide
Elma™ Mutebox XL
:
Mutebox XL; Til brug med (udstyr): Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic Med, Elmasonic LET, Elmasonic Xtra TT
Beskrivelse
- Garanterer støjsvag rengøring
- Støjsvag blæser og optimal isolering gør arbejdet med ultralydsudstyr til en behagelig, sundhedsvenlig og stille oplevelse, uanset om det er til rengøring eller prøveforberedelse
- Ventilator suger kondensvand og dampe ud bagud
- Indvendig belysning og glasdør giver dig mulighed for hele tiden at holde øje med rengøringsprocessen
- To uafhængige adgangspunkter sikrer, at de genstande, der rengøres, og ultralydsenheden altid er let tilgængelige
- Fremstillet af højkvalitetsstål og er nem at rengøre, hvilket sikrer hygiejnisk drift
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mutebox |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic Med, Elmasonic LET, Elmasonic Xtra TT |