Få mere at vide
Mutaprodenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mutaprodenafil |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35N9O5S2/c1-7-9-20-22-23(34(6)32-20)26(42-27-25(36(37)38)28-15-33(27)5)31-24(30-22)19-12-18(10-11-21(19)41-8-2)43(39,40)35-13-16(3)29-17(4)14-35/h10-12,15-17,29H,7-9,13-14H2,1-6H3/t16-,17+ |