missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mutant IDH1-IN-4, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447587
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114459

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mutant IDH1-IN-4 (compound 434) is an inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1), with IC50 values of ≤ 0.5 μM for mutant IDH1 in R132H, HT1080 and U87R132H cells.

Mutant IDH1-IN-4 (compound 434) is an inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1), with IC50 values of ≤ 0.5 μM for mutant IDH1 in R132H, HT1080 and U87R132H cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mutant IDH1-IN-4
CAS 1416270-18-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H34N4O3
Mængde 5 mg
SMIL N#CC1=C(N2C[C@@H](C3CC3)N(C(CCOC)=O)CC2)N=C(C4CC4)C5=C1CC(C)(C)OC5
Molekylvægt (g/mol) 438.56
Formel vægt 438.56
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.