Få mere at vide
Mutant IDH1-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
Mutant IDH1-IN-2 is a inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase (IDH) proteins, with IC50 of in LS-MS biochemical assay, IC50 of 16.6 nM in Fluorescence biochemical assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mutant IDH1-IN-2 |
| CAS | 1429176-69-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H31F2N5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1OC[C@H](C(C)C)N1C2=NC(N[C@H](C3=CC=C(CN4CCC(F)(F)CC4)C=C3)C)=NC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.53 |
| Formel vægt | 459.53 |
| Vis mere |