Få mere at vide
Musk xylene 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317313
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30317313 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30317313 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA15360000CY
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane