Få mere at vide
Muscone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylcyclopentadecanone |
| CAS | 541-91-3 |
| Molekylær formel | C16 H30 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Muscone (6CI), 3-Methylcyclopentadecanone, (±)-Muscone, 3-Methylcyclopentadecan-1-one, Moschus ketone, Muskone, dl-Muscone, Cyclopentadecanone','3-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O/c1-15-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-16(17)14-15/h15H,2-14H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 3-methylcyclopentadecan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.41 |
| Formel vægt | 238.2297 |