Få mere at vide
Muscone,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461391 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461391 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11461391 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215918680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Muscone, oprindeligt indsamlet fra mandlige moskushjorts ventrale kirtler, er et potent antiinflammatorisk middel, der er blevet rapporteret at reducere proinflammatoriske cytokiner in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Muscone
CAS 541-91-3
Farve Farveløs
Tæthed 0.84g/mL
Analyseprocentområde ≥95%
Molekylær formel C16H30O
MDL nummer MFCD00211114
Mængde 100 mg
Synonym muscone, 3-methylcyclopentadecanone, muskone, methylexaltone, moschus ketone, cyclopentadecanone, 3-methyl, 3-methyl-1-cyclopentadecanone, 5-methyl-1-cyclopentadecanone, fema no. 3434, 3-methyl-cyclopentadecanone
InChI nøgle ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1
IUPAC navn 3-methylcyclopentadecan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 238.42
PubChem CID 10947
Formel vægt 238.43
Fysisk form Væske