Få mere at vide
Muscimol, TRC
Artikelnummer. 30137963
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137963 25 mg
18071810 5 mg
18013620 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM81500025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2763-96-4
Molekylær formel C4 H6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 114.1
IUPAC navn 5-(aminomethyl)-1,2-oxazol-3-one
SMIL NCC1=CC(=O)NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Muscimol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
Formel vægt 114.0429
Procent renhed >95%