Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Muscimol
Beskrivelse
Potent GABAA receptor agonist and partial GABAA-ρ receptor agonist. Inhibits memory retention and attenuates airway constriction in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Muscimol |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 114.1 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.10 |