Få mere at vide
Muscimol Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Muscimol, Hydrobromide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H |
| Formel vægt | 193.9691 |