Få mere at vide
(+)-Muscariniodid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Muscarine Iodide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20NO2.HI/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 301.0539 |