Få mere at vide
(+)-Muscarine Iodide, TRC
Artikelnummer. 30007021
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007021 5 mg
30012027 50 mg
30008392 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8140005MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24570-49-8
Molekylær formel C9 H20 N O2 . I
Molekylvægt (g/mol) 301.17
IUPAC navn [(2S,4R,5S)-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]methyl-trimethylazanium;iodide
SMIL [I-].C[C@@H]1O[C@H](C[N+](C)(C)C)C[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Muscarine Iodide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20NO2.HI/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
Formel vægt 301.0539