Få mere at vide
R&D Systems™ (+)-Muscarine iodide
Artikelnummer. 18722664
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18722664 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722664 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3074/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.45 DKK
    2568.30 DKK / 10mg
    Spare 282.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Muscarinic receptor agonist
Muscarinic acetylcholine receptor agonist; mimics the activity of acetylcholine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Muscarine iodide
CAS 24570-49-8
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C9H20INO2
Formel vægt 301.17
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 301.168