Få mere at vide
(+)-Muscarine Chloride, TRC
Artikelnummer. 30138160
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138160 25 mg
30012403 10 mg
30009256 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM81400325MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2303-35-7
Molekylær formel C9H20ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 209.71
Synonym Muscarine Chloride, 2,5-Anhydro-1,4,6-trideoxy-6-(trimethylammonio)-D-ribo-hexitol Chloride, [2S-(2alpha,4beta,5alpha)]-Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanaminium Chloride;
IUPAC navn [(2S,4R,5S)-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]methyl-trimethylazanium;chloride
SMIL [Cl-].C[C@@H]1O[C@H](C[N+](C)(C)C)C[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Muscarine Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
Formel vægt 209.1183
Procent renhed >95%