Få mere at vide
Gibco™ Murin hæmatopoietisk stamcelleudvidelsescytokinpakke (IL-6), PeproTech®
Artikelnummer. 17853323
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17853323 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17853323 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. MHSC6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14680.00 DKK
    13505.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 1174.40 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Den murine hæmatopoietiske stamcelleudvidelsescytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til ex vivo musehæmatopoietiske stamceller.
Flt3-ligand er en vækstfaktor, der regulerer proliferation af tidlige hæmatopoietiske celler. I sig selv stimulerer det ikke proliferation af tidlige hæmatopoietiske celler, men synergerer med andre CSF'er og interleukiner for at inducere vækst og differentiering.
SCF er en hæmatopoietisk vækstfaktor, der udøver sin aktivitet ved at signalere gennem c-Kit-receptoren. SCF og c-Kit er essentielle for overlevelsen, proliferationen og differentieringen af hæmatopoietiske celler, der er forpligtet til melanocyt- og kimcellelinjerne. Human SCF manifesterer lav aktivitet på murine celler, mens murine og rotte SCF er fuldt aktive på humane celler.
TPO er en afstamningsspecifik vækstfaktor produceret i lever, nyre og skeletmuskulatur. Det stimulerer proliferation og modning af megakaryocytter og fremmer øgede cirkulerende niveauer af blodplader in vivo.
IL-6 er et pleiotropt cytokin, der stimulerer B-celledifferentiering og antistofproduktion, synergerer med IL-3 i megakaryocytudvikling og blodpladeproduktion, inducerer ekspression af hepatiske akutfaseproteiner og regulerer knoglemetabolisme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Funktionel analyse
Produkttype Stamcelleudvidelsescytokinpakke
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring 100 μg Murine Flt3 Ligand (Kat. Nr. 250-31 L-100 UG), 100 μg Murine SCF (Kat. Nr. 250-03-100 UG), 100 μg Murine TPO (Kat. Nr. 315-14-100 UG), 10 μg Murine IL-6 (Kat. Nr. 216-16-10 UG)
Arter Mus