Få mere at vide
Gibco™ Murine dendritiske celle cytokinpakke, PeproTech®
Beskrivelse
Den murine dendritiske celle cytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til dyrkning af muse dendritiske celler.
IL-4 er et pleiotropisk cytokin, der regulerer forskellige T- og B-celleresponser, herunder celleproliferation, overlevelse og genekspression. Produceret af mastceller, T-celler og knoglemarvsstromaceller regulerer IL-4 differentieringen af naive CD4+ T-celler til hjælper-Th2-celler.
GM-CSF er en hæmatopoietisk vækstfaktor, der stimulerer udviklingen af neutrofiler og makrofager og fremmer spredningen og udviklingen af tidlige erythroide megakaryocytiske og eosinofile progenitorceller.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Funktionel analyse |
| Produkttype | Dendritiske celle cytokinpakke |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 100 μg Murine IL-4 (Kat. Nr. 214-14-100 UG), 100 μg Murine IL-4 (Kat. Nr. 214-14-100 UG) 100 μg Murine GM-CSF (Kat. Nr. 315-03-100 UG), 100 μg Murine GM-CSF (Kat. Nr. 315-03-100 UG) |
| Arter | Mus |