missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ω-Muricholic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | omega-Muricholic Acid |
| CAS | 6830-03-1 |
| Molekylær formel | C24 H40 O5 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Cholan-24-oic acid','3,6,7-trihydroxy-','(3α,5β,6α,7β)-, 5β-Cholan-24-oic acid','3α,6α,7β-trihydroxy- (8CI), ω-Muricholic acid (6CI,7CI), (3α,5β,6α,7β)-3,6,7-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3α,6α,7β-Trihydroxy-5β-cholanic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21-,22-,23-,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (4R)-4-[(3R,5R,6R,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.57 |
| Formel vægt | 408.2876 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?