Få mere at vide
Murexide
Artikelnummer. 11408177
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408177 50 g 50g
11498167 10 g 10g
11418177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17540.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1313.45 DKK
    1181.65 DKK / 50g
    Spare 131.80 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3051-09-0 | C8H3N5O6-2 | 265,141 g/mol
Murexid bruges som kompleksometrisk indikator i analytisk kemi til kompleksometriske titreringer af calcium, kobbernikkel og kobolt. Det er en hæmmer af dihydrofolatreduktase. Desuden virker det som en forstærker af sonokemisk ødelæggelse af chlorerede kulbrinteforurenende stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Murexide bruges som kompleksometrisk indikator i analytisk kemi til kompleksometriske titreringer af calcium, kobbernikkel og kobolt. Det er en hæmmer af dihydrofolatreduktase. Desuden virker det som en forstærker af sonokemisk ødelæggelse af klorerede kulbrinteforurenende stoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand og 1M natriumhydroxidopløsning. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3051-09-0
Molekylær formel C8H3N5O6-2
Molekylvægt (g/mol) 265.141
MDL nummer MFCD00012777
InChI nøgle MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
Synonym murexide, ammonium purpurate acid, 6-oxo-5-2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate, 5-hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl imino-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione ammonium salt, 6-oxidanylidene-5-2,4,6-tris oxidanylidene-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate
PubChem CID 51381221
IUPAC navn 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-yliden)amino]-1H-pyrimidin-2,4-diolat
SMIL C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Murexide
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 50 g
Beilstein 3582175
Merck Index 14,6306
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og 1 M natriumhydroxidopløsning. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 284.19