Få mere at vide
Murexide, Supelco™
Artikelnummer. 15817440
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15817440 5 g
15804780 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15817440 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1061610005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Ammonium purpurate metal indicator ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3051-09-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Murexide
MDL nummer MFCD00012777
Synonym Murexide, Ammonium purpurate, acid, Murexide
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 284.19