Få mere at vide
Murexide, til kompleksometri, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15693950 5 g Glasflaske 5g
15673950 10 g Glasflaske 10g
15683950 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15693950 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 334145G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
til kompleksometri
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3051-09-0
Molekylær formel C8H3N5O6-2
Molekylvægt (g/mol) 265.141
MDL nummer MFCD00012777
InChI nøgle MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 51381221
IUPAC navn 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-yliden)amino]-1H-pyrimidin-2,4-diolat
SMIL C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Murexide
Smeltepunkt >300°C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Formel vægt 284.19g/mol
Emballage Glasflaske
Farve Rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver