Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Murexide, ACS-reagens
Artikelnummer. p-170195 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10277163
Brand: Thermo Scientific Chemicals 206890050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs til hvid
Oversigt Krystaller og/eller klumper
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Type Murexide