Få mere at vide
Mupirocin, Mikromol™
Artikelnummer. 17981466
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17981466 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17981466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1340.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mupirocin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mupirocin
CAS 12650-69-0
Analyt- eller komponentnavne Mupirocin
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C26 H44 O9
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mupirocin, 9-[[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-methylpropyl]oxiranyl]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoic acid
InChI formel InChI=1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
SMIL C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)\C)[C@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 500.62
Mængde 250 mg
Formel vægt 500.2985 g/mol