Få mere at vide
Mupirocin Descarboxylic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mupirocin Descarboxylic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O7/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-32-24(29)15-18(2)14-22-26(31)25(30)21(17-33-22)16-23-27(34-23)19(3)20(4)28/h15,19-23,25-28,30-31H,5-14,16-17H2,1-4H3/b18-15+/t19-,20-,21-,22-,23-,25+,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 484.34 |