missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mupirocin Calcium Dihydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Mupirocin Calcium Dihydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mupirocin Calcium |
| CAS | 115074-43-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mupirocin Calcium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C26 H43 O9 . Ca . 2 H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mupirocin calcium, Calcium bis[9-[[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1methylpropyl]oxiranyl]methyl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoate] dihydrate, BRL-4910F |
| InChI formel | InChI=1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1 |
| SMIL | O.O.[Ca+2].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O.C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]3O[C@H]3C[C@H]4CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]4O |
| IUPAC navn | calcium;9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoate;dihydrate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?