Få mere at vide
Melford MUP
Artikelnummer. p-200087290
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 30018493
Brand: Melford M638005.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: 4-Methylumbelliferylfosfat
  • CAS-nummer: 3368-04-5
  • Molekylformel: C 10 H 9 O 6 P
  • Molekylvægt: 256,15
Tekniske data
Mængde 5 g