Få mere at vide
Melford MUP
Artikelnummer. 30018493
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018493 5 g
30018492 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018493 Leverandør Melford Leverandørnr. M638005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: 4-Methylumbelliferylfosfat
  • CAS-nummer: 3368-04-5
  • Molekylformel: C 10 H 9 O 6 P
  • Molekylvægt: 256,15
Tekniske data
Mængde 5 g