Få mere at vide
ZVG™ Multizell™ Væv
Artikelnummer. p-7249656
Ply:
3-lags
4-lags
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 17873535
Brand: ZVG™ 1044000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse tissuepapirservietter er meget absorberende, fnugfrie og lavet af 100 % genbrugsmateriale. Håndklæderne er vådstyrke og miljøvenlige.
  • Ideelt valg, når noget hurtigt skal tørres op eller rengøres
  • Absorberende og fnugfri væv kan effektivt fjerne både tørt og olieagtigt snavs
  • Omkostningseffektiv Multizell™ væv er lavet af 100% genbrugsmateriale
  • Ideel til tankstationer, autoværksteder og endda i sundhedssektoren - uanset om det er til ældre- og spædbørnspleje eller til rengøring af snavsede senge
  • Fnugfri, meget absorberende og meget modstandsdygtig over for fugt
  • Praktisk enkelt-ark dispensering gør den miljøvenlig Multizell™ væv væsentligt mere økonomisk at bruge sammenlignet med konventionel lagdelt pulp
I zetPutz™ og zetMedica™ række, finder du mere fnugfri, højabsorberende 1- til 4-lags rense- og polerservietter til individuelle rengøringsformål.
Tekniske data
Produkttype Let industrivisker
Længde (engelsk) 10,6 tommer
Længde (metrisk) 27 cm
Bredde (engelsk) 12,6''
Bredde (metrisk) 32 cm
Materiale Genbrugspapir
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Ply 3-lags