Få mere at vide
ZVG™ Multizell™ Væv
Ply:
3-lags
4-lags
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Description
- Ideelt valg, når noget hurtigt skal tørres op eller rengøres
- Absorberende og fnugfri væv kan effektivt fjerne både tørt og olieagtigt snavs
- Omkostningseffektiv Multizell™ væv er lavet af 100% genbrugsmateriale
- Ideel til tankstationer, autoværksteder og endda i sundhedssektoren - uanset om det er til ældre- og spædbørnspleje eller til rengøring af snavsede senge
- Fnugfri, meget absorberende og meget modstandsdygtig over for fugt
- Praktisk enkelt-ark dispensering gør den miljøvenlig Multizell™ væv væsentligt mere økonomisk at bruge sammenlignet med konventionel lagdelt pulp
I zetPutz™ og zetMedica™ række, finder du mere fnugfri, højabsorberende 1- til 4-lags rense- og polerservietter til individuelle rengøringsformål.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Let industrivisker |
| Længde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 27 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,6'' |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Materiale | Genbrugspapir |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ply | 4-lags |