Få mere at vide
ZVG™ Multitex™ Servietter Ultra z 60
Beskrivelse
Basisproduktet i z-Quality-serien, den Multitex™ z60, kan bruges overalt, hvor der er fedtede rester og krav til væskeabsorption. Viskosefibre, fremstillet industrielt af cellulose, giver stoffet sin 'naturlige syntetiske' tekstilkarakter. Den kemiske sammensætning af dette materiale svarer til bomulds. Viskoseprodukter er absorberende, fleksible og holdbare. Materialet er modstandsdygtigt selv på ru overflader, og det river eller fnuger ikke. Kluden fås også i en praktisk dispenserboks.
I zetPutz™ række, vil du finde yderligere lavfnugende, højabsorberende 1- til 4-lags rengørings- og polerklude til forskellige rengøringsformål.
- Højkvalitets nonwoven klude er velegnede til både våd og tør rengøring på grund af deres utrolige styrke
- Blød og fnugfri
- I stand til at absorbere store mængder væske, samtidig med at den forbliver rive- og opløsningsmiddelbestandig
- Kan skylles og vrides ud under rengøring
- Anvendes jævnligt i følsomme arbejdsområder såsom finmekanikere, malerværksteder, el- og bilindustrien samt på plejehjem og plejefaciliteter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 9,1'' |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 16,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 42 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Emballagemængde | 126 håndklæder/æske, 60 æsker |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |