Få mere at vide
ZVG™ Multitex™ Ultra z70 servietter
Artikelnummer. 17873505
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 17873505
Brand: ZVG™ 1014670
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Multitex™ Ultra z70 Wipes rengøringshåndklæder lavet af viskose nonwoven materiale er ideelle til affedtningsformål og er meget rivefaste.
Disse højkvalitets nonwoven klude er velegnede til både våd og tør rengøring på grund af deres utrolige styrke. De bruges jævnligt i følsomme arbejdsområder som finmekanikere, malerværksteder, el- og bilindustrien samt på plejehjem og plejefaciliteter. Materialet er modstandsdygtigt selv på ru overflader, og det river eller fnuger ikke.
  • Viscose nonwoven stof med tekstilkarakter (middel styrke, mellem z60 og z80)
  • Ideel til affedtning
  • I stand til at absorbere store mængder væske
  • Kan skylles og vrides ud under rengøring
  • Meget blød og dog fnugfri
  • Meget absorberende
  • Meget rive- og opløsningsmiddelbestandig
  • Vandafvisende
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 35 cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm