Få mere at vide
ZVG™ Multitex™ Ultra z70 Rensekludsrulle
Artikelnummer. 17863675
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17863675 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17863675 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1114670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 DKK
    360.41 DKK / 1 ruller
    Spare 30.59 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse højkvalitets rengøringsklude lavet af viskose nonwoven materiale giver tykke servietter, der er meget bløde, meget absorberende og rivefaste.
Disse klude kan vaskes ud og vrides ud under rengøring. De bruges regelmæssigt, især i følsomme arbejdsområder som f.eks. finmekanik, malerværksteder, el- og bilindustrien samt i alderdoms- og plejehjem. Multitex™ z70 klud er kendetegnet ved mere materiale med en højere sugeevne. Dette tillader mere væske at blive absorberet uden at rive materialet i stykker.
  • Viskosefleece med tekstilkarakter
  • Velegnet til våd og tør rengøring
  • Ideel til affedtning
  • Meget tykke servietter (medium styrke, mellem z60 og z80)
  • Kan optage store mængder væske
  • Meget blød, men dog fnugfri
  • Rive- og opløsningsmiddelbestandig
  • Silikonefri
  • Hver rulle indeholder 500 ark
Viskosefibre er industrielt fremstillet af grundmaterialet cellulose. Den kemiske sammensætning af denne 'naturlige syntetiske fiber' svarer til bomulds. På grund af deres tekstilkarakter er viskoseprodukter meget absorberende, fleksible og holdbare.
Tekniske data
Produkttype Renseklud
Længde (engelsk) 16,1 tommer
Længde (metrisk) 41 cm
Bredde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 38 cm