Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex Bløde servietter
Artikelnummer. p-8010375
Dimensioner (L x B):
180.5 m x 30 cm
34 x 38 cm
38 x 34 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 400
Artikelnummer. 10381242
Brand: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1114900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex Soft Wipes i følsomme arbejdsområder såsom finmekanik, el- og bilindustrien og malerværksteder.
Disse højkvalitets nonwoven-stoffer er velegnede til både våd- og tørrensning på grund af deres høje styrke. De bruges ofte i følsomme arbejdsområder såsom finmekanik, malerværksteder, el- og bilindustrien samt på plejehjem.
  • Viscose nonwoven stof med tekstilegenskaber
  • Kan absorbere store mængder væske
  • Kan vaskes og vrides ud under rengøring
  • Meget blød, men dog fnugfri
  • Meget absorberende
  • Rive- og opløsningsmiddelbestandig
Viskosefibre er industrielt fremstillet af cellulose, et grundmateriale. Den kemiske sammensætning af denne 'naturlige syntetiske fiber' svarer til bomulds. Viskoseprodukter er meget absorberende, fleksible og holdbare på grund af deres tekstilkarakter.
Tekniske data
Produkttype Viskere
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 180.5 m
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 180.5 m x 30 cm
Til brug med (applikation) Til våd og tør rengøring