Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex Bløde servietter
Beskrivelse
Disse højkvalitets nonwoven-stoffer er velegnede til både våd- og tørrensning på grund af deres høje styrke. De bruges ofte i følsomme arbejdsområder såsom finmekanik, malerværksteder, el- og bilindustrien samt på plejehjem.
- Viscose nonwoven stof med tekstilegenskaber
- Kan absorbere store mængder væske
- Kan vaskes og vrides ud under rengøring
- Meget blød, men dog fnugfri
- Meget absorberende
- Rive- og opløsningsmiddelbestandig
Viskosefibre er industrielt fremstillet af cellulose, et grundmateriale. Den kemiske sammensætning af denne 'naturlige syntetiske fiber' svarer til bomulds. Viskoseprodukter er meget absorberende, fleksible og holdbare på grund af deres tekstilkarakter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskere |
| Længde (metrisk) | 38 cm |
| Bredde (metrisk) | 34 cm |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 34 x 38 cm |
| Til brug med (applikation) | Til våd og tør rengøring |