Få mere at vide
ZVG™ Multitex™ Premium servietter
Artikelnummer. 17863505
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17863505 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17863505 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.16 DKK
    242.92 DKK / Pakke med 400
    Spare 38.24 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse højkvalitets desinficerende og rengøringshåndklæder tilbyder en glat overflade lavet af 100% PET materiale og er modstandsdygtige over for opløsningsmidler og desinfektionsmidler.
Multitex™ Premium servietter lavet af polyester nonwoven stof (PET ) med en glat overflade er velegnet til brug med alle gængse desinfektions- og rengøringsmidler. Desinfektionsmidlet og rengøringsservietter hjælper med at opretholde en god hygiejne.
  • 100 % PET desinfektions- og rengøringsservietter
  • Rivefast
  • Absorberende
  • Fnugfri
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og desinfektionsmidler
  • Kompatibilitet bekræftet i henhold til VAH-retningslinjer
I zetMedica™ række af ZVG™ , er adskillige produkter tilgængelige for at gøre det daglige arbejde i sundhedssektoren mere effektivt og effektivt.
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 14,2 tommer
Bredde (metrisk) 36 cm
Materiale PET
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Emballagemængde 400 Håndklæder/Pk.