Få mere at vide
ZVG™ Multitex™ Premium Extra z80 Rensekludsrulle
Artikelnummer. p-7249640
Farve:
Blå
Hvid
Artikelnummer. 17833525
Brand: ZVG™ 1114280W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne kludrulle giver ekstra tykke rengøringsservietter lavet af meget blødt, meget absorberende viskose nonwoven materiale.
  • Ikke-vævede stoffer af høj kvalitet, der er velegnede til både våd- og tørrensning på grund af deres enorme styrke
  • Meget blød og fnugfri
  • I stand til at absorbere store mængder væske, samtidig med at den forbliver rive- og opløsningsmiddelbestandig
  • Multitex™ klude kan vaskes og vrides ud under rengøring
  • Anvendes ofte i følsomme arbejdsområder såsom finmekanik, malerværksteder, el- og bilindustrien samt på plejehjem
  • Svarer til tekstilrenseklude og kan bruges i forskellige varigheder afhængigt af forureningsniveauet
  • Viscose non-woven stof med tekstilegenskaber
  • Opløsningsmiddelbestandig
  • Silikone- og fnugfri
  • Rullen indeholder 475 afrivningsark
Viskosefibre er industrielt fremstillet af basismaterialet cellulose. Den kemiske sammensætning af denne 'naturlige syntetiske fiber' svarer til bomulds. Viskoseprodukter er absorberende, fleksible og holdbare på grund af deres tekstilkarakter.
Tekniske data
Produkttype Renseklud
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (engelsk) 12,6''
Bredde (metrisk) 32 cm
Materiale Polyester, viskose