Få mere at vide
MP Biomedicals™ Multitest Slide
Shop alle MP Biomedicals produkter
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
Bredde (metrisk):
4 mm
5 mm
6 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
The uncoated areas have a total wettable surface so that liquid spreads evenly over the area of each well. For cell attachment and growth, the slides require only a simple washing in deionized water or detergent followed by sterilization.
- Self-draining surface
- Sterilizable
- Resistant to direct heat
- Resistant to common organic solvents and fixatives
- One-time use
- Numbered
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 2 mm |
| Bredde (metrisk) | 4 mm |
| Type | Cell Culture Slide |
| Nå tælle | 8 |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Mængde | 100/Box |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.