Få mere at vide
BD Biosciences™ Multitest CD3 FITC/CD16 + CD56 PE/CD45 PerCP/CD19 APC med BD Trucount™ Rør (CE/IVD)
Mængde:
50 prøver
Beskrivelse
- Klon SJ25C1 (også kendt som SJ25-C1) SK7 (også kendt som Leu-4) NCAM16.2 (også kendt som NCAM 16) B73.1 2D1 (CE/IVD).
- BD MultiTEST™ CD3 fluorescein isothiocyanat (FITC)/CD16 + CD56 phycoerythrin† (PE)/CD45 peridinin klorofylprotein (PerCP)/CD19 allophycocyanin (APC) er et firefarvet direkte immunfluorescensreagens til brug med et passende udstyret flowcytometer til at identificere og bestemme procenterne og det absolutte antal af modent humant T (CD3 + ), naturlig dræber –(NK) + (CD56 +CD16 ) + (CD56– +CD1 ) lymfocytter i erytrocytlyseret fuldblod.
- Når det bruges med TruCOUNT™ Rør, absolutte tællinger af disse populationer kan optælles fra et enkelt rør.
- BD TriTEST-reagens og TruCOUNT-rør kan bruges sammen med FACS Læsser.
- Indhold:
- Specificitet: CD19: SJ25C1 (SJ25-C1), Format: APC, isotype: IgG 1 / K, Entrez Gene ID: 930
- Specificitet: CD3, Klon: SK7(Leu-4), Format FITC, Isotype IgG 1 / K, Entrez Gen-ID: 916
- Specificitet: CD56 (NCAM-1), Klon: NCAM16.2 (NCAM 16), Format: PE, Isotype: IgG 2b / K, Entrez Gen-ID: 4684
- Specificitet: CD16 (Fc γRIII), Klon: B73.1, Format: PE, Isotype: IgG 1 / K
- Specificitet: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotype: IgG 1 / K
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar reagenset ved 2 C–°8 C °for at bevare stabiliteten. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Frys ikke reagenset eller udsæt det for direkte lys under opbevaring eller under inkubation med celler. Hold reagenshætteglasset tørt. Brug ikke reagenset, hvis du observerer ændringer i udseendet. Udfældning eller misfarvning indikerer ustabilitet eller forringelse. |
| Inkluderer | Trucount™ Rør |
| Antal prøver | 50 prøver |
| Mængde | 50 prøver |
| Regulatorisk status | CE/IVD |
| Produkttype | Immunfluorescensflowcytometritestreagenser |