Få mere at vide
BD Biosciences™ Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 (CE/IVD)
Artikelnummer. 15875998 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. Mængde
15875998 50 prøver
1 options
Artikelnummer. 15875998 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 342417
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Firefarvet direkte immunfluorescensreagens til identifikation og bestemmelse af procenterne af humane T-, naturlig dræber- og B-lymfyocytter i erhythrocyt-lyseret fuldblod.
  • Firefarvet direkte immunfluorescensreagens til brug med et passende udstyret flowcytometer til at identificere og bestemme procenterne og det absolutte antal af modent humant T (CD3+), naturlig dræber (NK) (CD–3 CD16+CD56+) og B (CD–3 CD19+) lymfocytter i erytrocytlyseret fuldblod.
  • Når det bruges med BD Trucount™ rør, kan absolutte tællinger af disse populationer optælles fra et enkelt rør.
  • BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 og BD Trucount rør kan bruges sammen med BD FACS™ læsser, BD FACSVia™ Loader, og BD FACS™ Universal læsser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar reagenset ved 2 C–°8 C °for at bevare stabiliteten. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Frys ikke reagenset eller udsæt det for direkte lys under opbevaring eller under inkubation med celler. Hold reagenshætteglasset tørt. Brug ikke reagenset, hvis du observerer ændringer i udseendet. Udfældning eller misfarvning indikerer ustabilitet eller forringelse.
Inkluderer Trucount™ Rør
Antal prøver 50 prøver
Mængde 50 prøver
Regulatorisk status CE/IVD
Produkttype Immunfluorescensflowcytometritestreagenser