Beskrivelse
- Firefarvet direkte immunfluorescensreagens til brug med et passende udstyret flowcytometer til at identificere og bestemme procenterne og det absolutte antal af modent humant T (CD3+), naturlig dræber (NK) (CD–3 CD16+CD56+) og B (CD–3 CD19+) lymfocytter i erytrocytlyseret fuldblod.
- Når det bruges med BD Trucount™ rør, kan absolutte tællinger af disse populationer optælles fra et enkelt rør.
- BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 og BD Trucount rør kan bruges sammen med BD FACS™ læsser, BD FACSVia™ Loader, og BD FACS™ Universal læsser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar reagenset ved 2 C–°8 C °for at bevare stabiliteten. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Frys ikke reagenset eller udsæt det for direkte lys under opbevaring eller under inkubation med celler. Hold reagenshætteglasset tørt. Brug ikke reagenset, hvis du observerer ændringer i udseendet. Udfældning eller misfarvning indikerer ustabilitet eller forringelse. |
| Inkluderer | Trucount™ Rør |
| Antal prøver | 50 prøver |
| Mængde | 50 prøver |
| Regulatorisk status | CE/IVD |
| Produkttype | Immunfluorescensflowcytometritestreagenser |