Få mere at vide
Cytiva MultiTemp IV Thermostatic Circulator
Artikelnummer. 11912031 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Forbrugsvarer til elektroforese
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11912031 Forbrugsvarer til elektroforese Hver
1 options
Artikelnummer. 11912031 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28994171
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Versatile temperature control unit for electrophoresis equipment
  • Improved heating capacity
  • Reduced noise level
  • Design optimized for low evaporation, less maintenance, and easy cleaning
  • Provides reliable and reproducible temperature control
  • Controls located on front panel and navigated via digital panel
  • Contains R 134a™, an ozone friendly HFC-type coolant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Temperature Control
Til brug med (udstyr) Forbrugsvarer til elektroforese
Type Thermostatic Circulator
Bredde (metrisk) 22.7 cm
Højde (metrisk) 58.8 cm
Vægt (metrisk) 29 kg