Få mere at vide
MP Biomedicals MULTISURE HIV hurtigtest (CE)
Artikelnummer. 31605225 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s. 24, HIV-2 gp36
Artikelnummer. Detekterbare analytter
31605225 HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s. 24, HIV-2 gp36
1 options
Artikelnummer. 31605225 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 43030020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
En hurtig diagnostisk test, udviklet til at påvise antistoffer specifikke for HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 (reagerer også med HIV-2) og HIV-2 gp36 antigener
  • MP Diagnostics MULTISURE™ HIV Rapid Test er en hurtig diagnostisk test.
  • Den er designet til at påvise antistoffer, der er specifikke for følgende HIV-antigener:
    • HIV-1 gp120
    • HIV-1 gp41
    • HIV-1 p24 (også reaktiv med HIV-2)
    • HIV-2 gp36
  • Testen kan bruges med humant serum, plasma, fingerstiket fuldblod eller fuldblod med antikoagulanter.
  • Usage Statement: Kun til salg uden for USA.
Tekniske data
CE-mærke CE-IVD
Detekterbare analytter HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s. 24, HIV-2 gp36
Type HIV-hurtigtest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hurtigtestkits
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.