Få mere at vide
MP Biomedicals MULTISURE™ HIV 1/2 Bekræftende Test
Artikelnummer. 31605226 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s. 24, HIV-2 gp36, HIV-2 gp105
Artikelnummer. Detekterbare analytter
31605226 HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s. 24, HIV-2 gp36, HIV-2 gp105
1 options
Artikelnummer. 31605226 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 93030020
 Begrænset vare
På lager
Kvalitativ hurtig in vitro immunokromatografisk analyse til at påvise og differentiere HIV-1 og HIV-2 antistoffer i serum eller plasma
  • MP Diagnostics MULTISURE™ HIV 1/2 Confirmatory Test er beregnet som en hurtig bekræftende test, udviklet til at opdage og differentiere antistoffer specifikke for HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 og HIV-2 gp36, HIV-2 gp105 antigener i humant serum eller plasma.
  • Bekræft og skelne mellem HIV-1 og HIV-2
  • Præcist resultat
  • Simpel arbejdsgang
  • Fleksibel: Manuel eller automatisk aflæsning af resultatet
  • Bred temperaturlagring (2 °C til 30 °C)
Tekniske data
CE-mærke CE-IVD
Detekterbare analytter HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s. 24, HIV-2 gp36, HIV-2 gp105
Type HIV 1/2 Bekræftende Test