Få mere at vide
MP Biomedicals MULTISURE™ HIV 1/2 Bekræftende testkontroller
Artikelnummer. 31605224 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
HIV-1/2
Artikelnummer. Detekterbare analytter
31605224 HIV-1/2
1 options
Artikelnummer. 31605224 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 90030006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Designet til at overvåge og validere præstationen af MULTISURE™ HIV 1/2 bekræftende test, hvilket hjælper med at sikre nøjagtige og pålidelige resultater
  • MULTISURE™ HIV 1/2 Confirmatory Test Controls kvalitetskontrolmaterialer designet til brug med MULTISURE™ HIV 1/2 Confirmatory Test-systemet fra MP Biomedicals / MP Diagnostics.
  • De bruges typisk af laboratorieprofessionelle som en del af kvalitetskontrolprocedurer, for eksempel ved åbning af et nyt parti testkits, ved modtagelse af en ny forsendelse eller med regelmæssige intervaller som fastsat af lokale laboratoriekrav.
  • Giver typisk bekræftende resultater inden for cirka 30 minutter og kan læses manuelt eller med kompatible læsere.
Tekniske data
CE-mærke CE-IVD
Detekterbare analytter HIV-1/2
Type Testkontroller
Form Væske