missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ multiSUB™ Mini Horizontal Gel System
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Prøvestørrelse:
32
64
Gel Dimensioner:
B x L: 7 x 10 cm
B x L: 7 x 7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Economic low gel and buffer volumes
- Small lab bench footprint
- Provides two tray sizes for optimum versatility and value
- Small gel size maximizes run economy
- Capable of resolving up to 64 different samples
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Horizontal Gel Electrophoresis System |
| Gel Dimensioner | B x L: 7 x 7 cm |
| Inkluderer | multiSUB™ Mini electrophoresis unit, 7 x 7cm UV Tray, 2 x 8 sample combs, loading guides and dams |
| Prøvestørrelse | 32 |
| Volumen (engelsk) buffer | 0.05 gal. |
| Volumen (metrisk) buffer | 225 mL |
| Længde (engelsk) | 3.54 in. |
| Længde (metrisk) | 9 cm |
| Bredde (engelsk) | 8.26 in. |
| Bredde (metrisk) | 21 cm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion