Få mere at vide
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi96 STRETCH Horizontal Gel System
Artikelnummer. 12337287 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Inkluderer:
Elektroforeseenhed, UV-bakke, Kamblok med 12 x 8 prøver, Kam (1 mm tyk), støbedamme
multiSUB™ Midi96 STRETCH elektroforeseenhed, UV-bakke, kamblok med 12 x 8 prøve, kamme (1,5 mm tyk) med to markeringsbaner, støbningsdæmninger
multiSUB™ Midi96 STRETCH elektroforeseenhed, UV-bakke, kamblok med 12 x 8 prøve, kamme (1,5 mm tyk) med én markørbane, støbning af dæmninger
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
12337287 multiSUB™ Midi96 STRETCH elektroforeseenhed, UV-bakke, kamblok med 12 x 8 prøve, kamme (1,5 mm tyk) med én markørbane, støbning af dæmninger Hver
12327287 multiSUB™ Midi96 STRETCH elektroforeseenhed, UV-bakke, kamblok med 12 x 8 prøve, kamme (1,5 mm tyk) med to markeringsbaner, støbningsdæmninger Hver
12317287 Elektroforeseenhed, UV-bakke, Kamblok med 12 x 8 prøver, Kam (1 mm tyk), støbedamme Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12337287
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Velegnet til højkapacitetselektroforese af PCR-produkter eller prøver, der indeholder et lille antal DNA-bånd.
  • 96-brønds kamblokformat
  • Standard mikropladekonfiguration med ekstra baner til markører
  • Offset layout af brønde tillader en maksimal løbelængde på 1,8 cm pr. brønd, hvilket resulterer i forbedret adskillelse
  • Forenklet lækagesikre støbedæmninger
  • Ultrakompakt størrelse minimerer bufferforbrug og krav til bænkplads
Especificaciones
Køretid 15 til 30 min.
Type Horisontalt gelelektroforesesystem
Gel Dimensioner B x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 tommer)
Inkluderer multiSUB™ Midi96 STRETCH elektroforeseenhed, UV-bakke, kamblok med 12 x 8 prøve, kamme (1,5 mm tyk) med én markørbane, støbning af dæmninger
Prøvestørrelse 96
Volumen (engelsk) buffer 0,18 gal.
Volumen (metrisk) buffer 700 mL
Bredde (engelsk) 18.30 tommer.
Bredde (metrisk) 46.5 cm
Højde (engelsk) 3,14 tommer.
Højde (metrisk) 8 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.