Beskrivelse
- 96-brønds kamblokformat
- Standard mikropladekonfiguration med ekstra baner til markører Offset layout af brønde tillader en maksimal løbelængde på 1,8 cm pr. brønd, hvilket resulterer i forbedret adskillelse
- Forenklet lækagesikre støbedæmninger
- Ultrakompakt størrelse minimerer bufferforbrug og krav til bænkplads
Tekniske data
Tekniske data
| Køretid | 15 til 30 min. |
| Type | Horisontalt gelelektroforesesystem |
| Gel Dimensioner | B x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 tommer) |
| Inkluderer | multiSUB™ Midi96 STRETCH elektroforeseenhed, UV-bakke, kamblok med 12 x 8 prøve, kamme (1,5 mm tyk) med to markeringsbaner, støbningsdæmninger |
| Prøvestørrelse | 96 |
| Volumen (engelsk) buffer | 0,18 gal. |
| Volumen (metrisk) buffer | 700 mL |
| Bredde (engelsk) | 18.30 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 46.5 cm |
| Højde (engelsk) | 3,14 tommer. |
| Vis mere |